Learn More
behr Labor-Technik™ Contenitori
Codice prodotto. 10516752
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10516752 250 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10516752 Fornitore behr Labor-Technik™ N. del fornitore B00217947
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.25€
    74.81€ / pezzi 1
    Risparmia 35.44€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Use these vessels with behrotest™ SMA workstations. behr Labor-Technik™ Vessels are ideal for extraction applications.
  • SR 3 digestion vessels
  • Wide opening
  • Reinforced walls in the lower area
  • PVDF collars
  • 42mm dia.
  • Round bottom
Order Info
CapacityMetric
Specifica
Product Type Recipiente
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) behrotest™ SMA workstations
Materiale PVDF collar