Learn More
RUBIS Pinzette in plastica, Sicure ESD
Codice prodotto. 11719574
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Stile punta:
Punta a maglia
Punta arrotondata
Punta fine
Punta piatta
Punte larghe
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile punta unitSize
11719574 Punta fine Pezzo
11719594 Punta piatta Pezzo
11393543 Punte larghe Pezzo
11759584 Punta arrotondata Pezzo
11749584 Punta a maglia Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11719574 Fornitore RUBIS N. del fornitore NK7
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pinzette in plastica - Vestamid
  • Plastica Vestamid
  • Sicurezza ESD
  • Evita i graffi sui componenti delicati
  • Ottima resistenza meccanica
  • Facile da usare
  • Alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
Specifica
Stile punta Punta fine
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Materiale Plastica ESD
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette in plastica ESD
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Tipo Pinzette