Learn More
3M™ Vetbond™ Adesivo in tessuto, 3 mL
Codice prodotto. 17150156 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 mL (1 oz.)
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17150156 3 mL (1 oz.) pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17150156 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100139485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.75€
    331.76€ / pezzi 12
    Risparmia 140.99€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prodotti per la cura degli animali adesivi al tessuto.
3M™ Vetbond™ quickly and conveniently closes minor wounds, often eliminating the need for sutures and/or bandages. It polymerizes in seconds after contact with tissue and body fluids and binds wound edges together so natural healing can occur.
  • Strong bond, polymerizes in seconds
  • Economical 3 mL bottle with four 'reusable' applicator tips
  • Blue dye for easy-to-see drop application
  • Ideal for a variety of procedures, including: cat declaws, dew claw removal, closing minor lacerations, tooth extractions, and oral surgery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Flacone schiacciabile
Quantità 3 mL (1 oz.)
Da utilizzare con (applicazione) Closing Minor Wounds