Learn More
Proteintech Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells (Calcein AM, EthD-1 Method)
Codice prodotto. 17581176 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 Tests
300 Tests
Dimensione della confezione:
150 tests
300 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17581176 300 Tests 300 tests
17571176 150 Tests 150 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17581176 Fornitore Proteintech N. del fornitore PF00008300T
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live Dead Cells (Calcein AM, EthD-I method) provides dual fluorescence staining for the detection of living and dead cells.
  • The two probes in the kit effect cell viability by measuring intracellular esterase activity and plasma membrane integrity.
  • This kit can be used for fluorescence microscopes, flow cytometers, microplate readers and other fluorescence detection systems.
  • This kit can be used for most eukaryotic mammalian samples, but not to fungi and yeast.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Quantità 300 Tests
Emissione lunghezza d'onda 617/517