Learn More
SCAT™ Vial Disposer Set
Codice prodotto. 31454257 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) apertura:
140 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
440 mL
660 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) apertura Capacità (sistema metrico)
31454257 140 mm 440 mL
31454251 200 mm 660 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31454257 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 317656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    186.76€ / pezzi 1
    Risparmia 54.24€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 10-11-2026
The ARNOLD and MARCO vial disposers reliably collect used vials and can be disposed of safely.
  • Thanks to the safety funnel with an extra large neck diameter, vials fall easily through the opening without jamming or clogging the opening.
  • The hinged lid safely holds back solvent vapors and other contaminants.
  • Includes 10 L canister with large opening (S90) for easy draining.
  • Made of chemically resistant PP.
  • Available in the compact version with the MARCO or the more solid ARNOLD funnel filling unit.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 440 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.11 gal.
Colore White
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) apertura 140 mm
Include MACRO Filling Unit
Da utilizzare con (applicazione) Vial Disposal
Materiale HDPE
Product Type Disposal Container