Learn More
Fisherbrand™ Vial Kit, 10mm, 10-425 thread, glass, clear, 1.5mL, PP Screw Cap, centre hole, Silicone/PTFE septum
Codice prodotto. 12930861 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Marking Spot Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
12930861 No 1.3 mm pezzi 100
12950861 No 1.5 mm pezzi 100
15181969 Sì 1.3 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12930861
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND10
  • 10-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Dimensione chiusura 10-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class