Learn More
Fisherbrand™ Vial Kit, 11mm Crimp, glass, amber, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum
Codice prodotto. 11326451 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11326451
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND11
  • Glass
  • Amber
  • Patched
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
  • Natural Rubber/Butyl/TEF
  • Clear lacquered
  • 45° shore A
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear Lacquered
Material (Liner) Natural Rubber/Butyl/TEF
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Hydrolytic Glass (Class I)
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Aluminum
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Marking Spot