Learn More
Fisherbrand™ Vial Kit, 13mm, 13-425 screw thread, glass, clear, 4mL, PP Screw Cap, Nat Rubber/PTFE septum
Codice prodotto. 11737607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Tappo a vite
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11737607 Tappo a vite pezzi 100
16338377 Tappo a vite pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11737607
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Polypropylene
  • Natural Rubber/TEF
  • Black
  • 60° shore A
  • 1.3mm
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 14.7 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 5 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 45 mm