Learn More
Fisherbrand™ Vial Kit, 13mm, 13-425 screw thread, glass, clear, 4mL, PP Screw Cap, Nat Rubber/PTFE septum
Codice prodotto. 16338377 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Tappo a vite
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Dimensione della confezione
16338377 Tappo a vite pezzi 100
11737607 Tappo a vite pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16338377
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Polypropylene
  • Natural Rubber/TEF
  • Black
  • 60° shore A
  • 1.3mm
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 14.7 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 5 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 45 mm