Learn More
Fisherbrand™ Kit di fiale da 8 mm, filettatura 8-425, vetro trasparente, 1.5 ml, tappo a vite in PP, foro centrale, setto in silicone/PTFE
Codice prodotto. 11555924 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Silicone/PTFE (0.9 mm)
Silicone/PTFE (1.3 mm)
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Pre-intagliato Dimensione della confezione
11555924 Silicone/PTFE (1.3 mm) No pezzi 100
12980861 Silicone/PTFE (0.9 mm) Yes pezzi 100
11575924 Silicone/PTFE (1.3 mm) Yes pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11555924
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Include 100 fiale e 100 tappi con setti preassemblati.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Silicone/PTFE (1.3 mm)
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 1.9 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm