Learn More
Fisherbrand™ Kit di fiale da 8 mm, filettatura 8-425, vetro trasparente, 1.5 ml, tappo a vite in PP, foro centrale, setto in silicone/PTFE
Codice prodotto. 11575924 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Silicone/PTFE (0.9 mm)
Silicone/PTFE (1.3 mm)
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Pre-intagliato Dimensione della confezione
11575924 Silicone/PTFE (1.3 mm) Yes pezzi 100
12980861 Silicone/PTFE (0.9 mm) Yes pezzi 100
11555924 Silicone/PTFE (1.3 mm) No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11575924
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Include 100 fiale e 100 tappi con setti preassemblati.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Silicone/PTFE (1.3 mm)
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Pre-intagliato Yes
Volume (sistema metrico) 1.9 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm