Learn More
Macherey-Nagel™ Vial Rack
Codice prodotto. 15798289 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
15798289 50 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15798289 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702502
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This vial rack can be used for all vials (11.6 x 32 mm) with flat bottom. It is a 50 position vial rack, made from blue, chemically resistant polypropylene. Safe standing position of the vials on the lab bench. They feature an alpha-numerical index and are stackable when empty.
  • Holds 50 vials
  • Blue polypropylene
  • Chemically resistant
  • Alph-numeric grid
  • Stackable when empty
  • Ideal for storage or transportation
Especificaciones
Descrizione Rack per fiale
Colore Blue
Posizioni 50
Sovrapponibile Yes, When Empty
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 of 12mm (Max.) Diameter Vials
Dimensioni (L x P x A) 190 x 100 x 22 mm
Product Type Rack
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.