Learn More
Victoria blue B, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11469771 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11469771 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11469771 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215829125
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 2580-56-5
Formula molecolare C33H32ClN3
Molecular Weight (g/mol) 506.09
InChI Key LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Blue B, Basic Blue 26
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]naphthalen-1-ylidene]-phenylazanium;chloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Victoria blue B
Peso formulazione 506.1
Colore Blue to Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Powder