Learn More
Thermo Scientific Chemicals Victoria Blue B, pure
Codice prodotto. 10021901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10021901 25 g Glass bottle 25g
10249153 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10021901 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 190190250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2580-56-5 | C33H32ClN3 | 506.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2580-56-5
Formula molecolare C33H32ClN3
Molecular Weight (g/mol) 506.09
Numero MDL MFCD00011878
InChI Key LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Blue 26, C.I. 44045
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]naphthalen-1-ylidene]-phenylazanium;chloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Victoria blue B
Punto di fusione 206.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 599 to 605nm (in ethanol)
Peso formulazione 506.09
Perdita all'essiccatura 5% max. (60°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Glistening Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Victoria Blue B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.