Learn More
IL21 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Specifica
Specifica
| Antigene | IL21 |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of IL21. |
| Diluizione | Western Blot (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulazione | In PBS (0.02% sodium azide) |
| Gene | IL21 |
| Alias gene | IL-21/Za11 |
| Simboli geni | IL21 |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?