Learn More
BRSK2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Codice prodotto. 16020327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16020327 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16020327 Fornitore Abnova N. del fornitore PAB12988.100ug
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of BRSK2.
Specifica
Antigene BRSK2
Applicazioni Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Descrizione Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of BRSK2.
Diluizione Western Blot (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulazione In PBS (0.02% sodium azide)
Gene BRSK2
N. accesso geni Q8IWQ3
Alias gene C11orf7/FLJ41362/PEN11B/SAD1/STK29
Simboli geni BRSK2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to C-terminus 23 amino acids of human BRSK2.
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9024
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forma Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.