Descrizione
TFF1/pS2 Monoclonal specifically detects TFF1/pS2 in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigene | TFF1/pS2 |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | GE2 (same as R47/94) |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 0.5-1.0ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1ug/ml, SDS-Page |
| Formulazione | PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide |
| N. accesso geni | P04155 |
| Alias gene | BCEIbreast cancer, estrogen-inducible sequence expressed in, Breast cancer estrogen-inducible protein, breast cancer estrogen-inducible sequence, D21S21, gastrointestinal trefoil protein pS2, hP1.A, HPS2, pNR-2, Polypeptide P1.A, Protein pS2, pS2, trefoil factor 1, trefoil factor, BCE1, human pS2 induced by estrogen from human breast cancercell line M10HP1.A |
| Simboli geni | TFF1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?