Learn More
Bel-Art™ Grembiuli in vinile Vikem
Descrizione
- Leggeri e confortevoli
- In vinile con spessore di 4 mil
- Fettuccia in cotone cucita per chiudere tutti i bordi
- Tiranti robusti in vita con doppio rinforzo, con occhielli metallici attraverso tre strati di materiale
- Non assorbe ed è resistente agli agenti chimici
Specifica
Specifica
| Tipo | Grembiule |
| Size | Universal |
| Materiale | Vinile |
| Colore | Trasparente |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di chiusura | Ties |
| Sterilità | Non-sterile |
| Struttura | Fettuccia in cotone cucita per chiudere tutti i bordi |
| Dimensioni (L x P) | 91 x 69 cm (36 x 27 in) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 91 cm |
| Vedi altri risultati |