Learn More
Vildagliptin Racemic, TRC
Codice prodotto. 30456902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456902 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456902 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV305028100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Racemic Vildagliptin
CAS 1360862-63-0
Formula molecolare C17 H25 N3 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Vildagliptin Racemic, 1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile','1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]- (ACI
InChI Formula InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCCC4C#N
IUPAC Name 1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 303.399
Peso formulazione 303.195