Learn More
R&D Systems™ Vinblastine sulfate
Descrizione
Anticancer agent; microtubule disrupter. Induces apoptosis in cultured hepatocytes and human lymphoma cells. Shown to inhibit autophagosome maturation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vinblastine sulfate |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 909.06 |
| Purezza | >95% |
| Peso molecolare | 909.06 |