Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinblastine Sulfate, 98%
Codice prodotto. 15425799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15425799 50 mg 50mg
15415799 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15425799 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J63598.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis | CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S, C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis.Vinblastine sulfate is therapeutically used as an antineoplastic. It is also used in the treatment of Hodgkin disease, choriocarcinoma, acute and chronic leukemias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-67-9
Formula molecolare C46H60N4O13S
Sinonimo Vincaleukblastine sulfate
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis
Saggio 98%
Peso formulazione 909.06g/mol
Punto di fusione 267°C
Solubilità Soluble in water or DMSO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinblastine sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinblastine sulfate