Learn More
Vinblastine sulfate, MedChemExpress
Descrizione
Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vinblastine sulfate |
| CAS | 143-67-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C46H60N4O13S |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | Vincaleukoblastine sulfate salt |
| Informazioni di solubilità | H2O : 50 mg/mL (55.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (48.40 mM) |
| SMILES | [H][C@@]12C[C@@](C3=C(OC)C=C(N([C@]4([H])[C@@]56[C@]7([H])[C@](C=CCN7CC6)(CC)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]4(C(OC)=O)O)C)C5=C3)(C(OC)=O)C(NC8=C9C=CC=C8)=C9CC[N@](C2)C[C@](O)(CC)C1.OS(=O)(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 909.05 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only