Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vincamine, 98%
Codice prodotto. 15493289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493289 1 g 1g
15403299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493289 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J60545.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A vasodilator | CAS: 1617-90-9 | C21H26N2O3, C21H26N2O3 | 354.45 g/mol
A vasodilator
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1617-90-9
Formula molecolare C21H26N2O3
Specifica
Quantità 1 g
Descrizione White to Pale Yellow
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A vasodilator
Saggio 98%
Peso formulazione 354.45g/mol
Punto di fusione 232°C
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder