Learn More
Vincamine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vincamine |
| CAS | 1617-90-9 |
| Nomi componenti o analita | Vincamine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C21 H26 N2 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Vincamine, Minorine, 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., (+)-Vincamine, (+)-cis-Vincamine, Angiopac, Arteriovinca, Devincan, Devinkan, Equipur, Methyl vincaminate, Minorin, NSC 91998, Novicet, Ocu-vinc, Oxygeron, Perval, Pervincamine, Pervone, Sostenil, Tripervan, Vincadar, Vincafarm, Vincafolina, Vincafor, Vincagil, Vincalen, Vincamidol, Vincamin, Vincapan, Vincapront, Vincimax, Vinodrel Retard, Vinvasaunier, Vraap, cis-Vincamine, (3alpha,14beta,16alpha)-14,15-Dihydro-14-hydroxyeburnamenine-14-carboxylic acid methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC |
| Vedi altri risultati |