Learn More
Vincamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438566
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438566 100 mg 100mg
16402246 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16438566 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1021
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Vincamine is a monoterpenoid indole alkaloid extracted from the Madagascar periwinkle.
Vincamine is a peripheral vasodilator and exerts a selective vasoregulator action on the brain microcapilar circulation. Vincamine is a GPR40 agonist and acts as a β-cell protector by ameliorating β-cell dysfunction and promoting glucose-stimulated insulin secretion (GSIS). Vincamine improves glucose homeostasis in vivo, and has the potential for the type 2 diabetes mellitus (T2DM) research.
Specifica
Materiale o nome chimico Vincamine
CAS 1617-90-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26N2O3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (70.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)[C@@]1(O)C[C@@]2(CC)[C@@]3([H])C(N1C4=CC=CC=C54)=C5CCN3CCC2
Molecular Weight (g/mol) 354.44
Peso formulazione 354.44
Percent Purity 99.76%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only