missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Vincristine sulfate

Codice prodotto. 16458998
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16458998 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0488
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Vincristine sulfate is an antitumor vinca alkaloid which inhibits microtubule formation in mitotic spindle, resulting in an arrest of dividing cells at the metaphase stage. It binds to microtubule with a Ki of 85 nM.

Specifica

Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecolare 923.04 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 2068-78-2
Product Type Natural Products
Purezza 97.83%
Solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (90.28 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (54.17 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Leurocristine sulfate∣NSC-67574 sulfate∣22-Oxovincaleukoblastine sulfate
Bersaglio Microtubule/Tubulin∣Apoptosis
Quantità 10 mg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.