Learn More
Vinyl Acetate 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323996 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323996 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010383ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylacetate
CAS 108-05-4
Nomi componenti o analita Vinylacetate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C4 H6 O2
Concentrazione 2000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
InChI Formula InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)OC=C
IUPAC Name ethenyl acetate
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Quantità 1 mL
Peso formulazione 86.0368 g/mol