Learn More
Vinyl acetate, 99+%, stabilized
Codice prodotto. 10113480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10113480 1 L Bottiglia in vetro 1L
10254950 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10554071 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11669758 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10113480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140840010
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-05-4 , 123-31-9
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
InChI Key XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC Name ethenyl acetate
SMILES CC(=O)OC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinyl acetate
Punto di fusione -93°C
Colore Colorless
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 72°C to 73°C
Punto d'infiammabilità -8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COOCH=CH2
Indice di rifrazione 1.3940 to 1.396
Quantità 1 L
Beilstein 02,I,63
Fieser 01,1271; 12,565
Indice di Merck 15,10189
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: 23g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether,soluble in acetone,benzene and chloroform
Stabilizzatore 3 to 15ppm (hydroquinone)
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinyl acetate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl acetate, Hydroquinone