Learn More
Vinyl Acetate, Mikromol™
Codice prodotto. 17972486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17972486 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0537.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vinyl Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylacetate
CAS 108-05-4
Nomi componenti o analita Vinylacetate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C4 H6 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
InChI Formula InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)OC=C
IUPAC Name ethenyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Quantità 100 mg
Peso formulazione 86.0368 g/mol