Learn More
Brady™ Vinyl Aisle Marking Tape
Codice prodotto. 11791625 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensioni (L x P):
32.92 m x 50.80 mm
32.92 m x 76.20 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11791625 Black 32.92 m x 76.20 mm 1 ROLL
11761625 Blue 32.92 m x 50.80 mm 1 ROLL
11781625 Black 32.92 m x 50.80 mm 1 ROLL
11771625 Blue 32.92 m x 76.20 mm 1 ROLL
11741625 Green 32.92 m x 50.80 mm 1 ROLL
16609425 Red 32.92 m x 50.80 mm 1 rotolo
11751625 White 32.92 m x 50.80 mm 1 ROLL
10643955 Yellow 32.92 m x 50.80 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11791625 Fornitore Brady™ N. del fornitore 058223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.15€
    39.88€ / 1 rotoli
    Risparmia 4.27€
    9% Sconto
In stock
Il nastro per la marcatura di corridoi Aisle Marking è un modo facile e veloce per identificare corridoi e passaggi del proprio ambiente di lavoro
  • Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Specifica
Alternate Part Number AMT-3-BLACK
Descrizione Aisle Marking Tape - Black
Dimensioni (L x P) 32.92 m x 76.20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used to mark aisles and passageways
Lunghezza (sistema imperiale) 108 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 32.92 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore 0.034 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Tipo di adesivo Permanent Rubber-based
Colore Black
Materiale Vinyl