Learn More
Vinyl benzoate, 95%
Codice prodotto. 11434827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434827 100 g 100g
11444827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21805.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in methanol
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 769-78-8
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.161
Numero MDL MFCD00048141
InChI Key KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
PubChem CID 13037
ChEBI CHEBI:84279
IUPAC Name ethenyl benzoate
SMILES C=COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Vinyl benzoate
Densità 1.07
Punti di ebollizione 73°C to 74°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C (180°F)
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 100 g
Beilstein 2041125
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in methanol
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinyl benzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl benzoate