Learn More
Vinyl benzoate, 95%
Descrizione
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in methanol
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vinyl benzoate |
| Densità | 1.07 |
| Punti di ebollizione | 73°C to 74°C (8 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 82°C (180°F) |
| Indice di rifrazione | 1.529 |
| Quantità | 500 g |
| Beilstein | 2041125 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Soluble in methanol |
| Peso formulazione | 148.16 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Vinyl benzoate
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Vinyl benzoate