Learn More
Vinyl Bromide 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313111
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313111 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313111 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREYS09010029ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 1 mL
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Methanol