Learn More
Vinyl Carbamate, Vinyl Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30135754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135754 100 mg 100mg
30132581 25 mg 25mg
30011600 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135754 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV375000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C3 H5 N O2
Molecular Weight (g/mol) 87.08
IUPAC Name ethenyl carbamate
SMILES NC(=O)OC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinyl Carbamate
CAS 15805-73-9
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H5NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Peso formulazione 87.032