Descrizione
- Choose from 15 different books featuring numbers, letters, special symbols and NEMA colors.
- Each book comes with 10 pages and includes a terminal marker with each wire marker.
- Over 250 different refill packs are also available (sold separately).
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
| Descrizione | Porta-Pack Wire Marker Books |
| Tipo di adesivo | Repositionable Rubber |
| Colore | Black on White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Label |
| Materiale | Vinyl |
| Product Type | Wire and Cable Markers |
| Sterilità | Non-sterile |
| Testo di visualizzazione | Jan-45 |
| Vedi altri risultati |