Learn More
Brady™ Vinyl Coated High Tensile Steel Safety Lockout
Codice prodotto. 11706915 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Yellow
Dimensione della confezione:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11706915 Yellow 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11706915 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    100.36€ / 1 confezioni
    Risparmia 11.64€
    10% Sconto
In stock
Make sure all machinery stays locked until every individual working on the repairs or inspection is finished.
Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents.
Specifica
Product Type Safety Lockout
Alternate Part Number 049252
Colore Yellow
Materiale Vinyl-coated High Tensile Steel
Descrizione Safety Lockout
Dimensioni (L x P) 58.42 x 129.29 mm
Altezza (sistema metrico) 129.29 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 58.42 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 25.00 mm