Learn More
Fisherbrand™ Vinyl Coated Lead Ring
Codice prodotto. 11707894 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Capacità:
Adatto da 125 a 500 ml
Adatto da 250 a 1000 ml
Adatto da 500 a 2000 ml
Flasks (1000 to 4000 mL)
Peso (sistema metrico):
220 g
500 g
635 g
970 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Capacità Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
11707894 57 mm 98 mm Adatto da 500 a 2000 ml 635 g Pezzo
11797884 51 mm 90 mm Adatto da 250 a 1000 ml 500 g Pezzo
10195573 48 mm 77 mm Adatto da 125 a 500 ml 220 g Pezzo
11717894 70 mm 115 mm Flasks (1000 to 4000 mL) 970 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11707894
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per stabilizzare recipienti e prodotti da laboratorio senza segnarli o graffiarli. L'anello in piombo rivestito in vinile Fisherbrand™ presenta un rivestimento morbido attorno agli anelli in piombo a O. Disponibile in quattro formati per adattarsi a fiasche di varie misure.
  • O-shaped rings stabilize vessels and labware.
  • Can also be used to immerse vessels in water baths.
  • Vinyl-coated lead rings will not mark or scratch benchtops and labware.
  • Available in a variety of sizes to fit a variety of flasks.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Capacità Adatto da 500 a 2000 ml
Materiale Piombo
Forma Circolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks
Quantità 1 ciascuno
Diametro (sistema imperiale) interno 2.2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.9 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 98 mm
Peso (sistema imperiale) 22.4 oz.
Peso (sistema metrico) 635 g
Product Type Anello di piombo
Diametro (sistema metrico) interno 57 mm
Ripiani None
Larghezza (sistema metrico) 9.8 cm