Learn More
Fisherbrand™ Anelli stabilizzatori in piombo rivestiti in vinile
Codice prodotto. 11726725 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Flasks (1 to 4 L)
Flasks (125 to 500 mL)
Flasks (250 to 1000 mL)
Flasks (500 to 2000 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11726725 Flasks (125 to 500 mL) Pezzo
11736725 Flasks (250 to 1000 mL) Pezzo
11756725 Flasks (1 to 4 L) Pezzo
11746725 Flasks (500 to 2000 mL) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11726725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.40€
    28.12€ / pezzi 1
    Risparmia 4.28€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per stabilizzare i vasi e le attrezzature da laboratorio o per immersione in bagno. Gli anelli di piombo rivestiti in vinile Fisherbrand™ consentono di tenere zavorrati i recipienti e le fiasche da laboratorio evitando eventuali danni.
  • Vinyl-coated lead rings will not mark or scratch benchtops and labware
  • C-shape format allows some manual size variation for a customized fit
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Capacità Flasks (125 to 500 mL)
Materiale Piombo
Forma Round
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks
Quantità 1 ciascuno
Size Da 125 a 500 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 75 mm
Peso (sistema metrico) 0,277 kg
Product Type Forma a C
Diametro (sistema metrico) interno 42 mm
Ripiani None
Larghezza (sistema metrico) 7.5 cm