Learn More
Fisherbrand™ Anelli stabilizzatori in piombo rivestiti in vinile
Codice prodotto. 11736725 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Flasks (1 to 4 L)
Flasks (125 to 500 mL)
Flasks (250 to 1000 mL)
Flasks (500 to 2000 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
11736725 Flasks (250 to 1000 mL) Pezzo
11726725 Flasks (125 to 500 mL) Pezzo
11756725 Flasks (1 to 4 L) Pezzo
11746725 Flasks (500 to 2000 mL) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11736725
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per stabilizzare i vasi e le attrezzature da laboratorio o per immersione in bagno. Gli anelli di piombo rivestiti in vinile Fisherbrand™ consentono di tenere zavorrati i recipienti e le fiasche da laboratorio evitando eventuali danni.
  • Gli anelli di piombo con rivestimento in vinile scalfiscono o graffiano gli scaffali e i prodotti da laboratorio
  • Il formato a C consente la regolazione manuale delle dimensioni per un uso personalizzato
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Capacità Flasks (250 to 1000 mL)
Materiale Piombo
Posizioni 1
Forma Circular
Sovrapponibile Yes
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks
Quantità 1 ciascuno
Size Da 250 a 1.000 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 90 mm
Peso (sistema metrico) 0,472 kg
Product Type Forma a C
Diametro (sistema metrico) interno 51 mm
Ripiani None