Learn More
Brady™ Vinyl Continuous Tape for Portable Printers
Vinyl continuous tape for portable label printers is repositionable with a gloss finish.
35.68€ - 41.65€
Specifica
| Product Type | Tape Cartridge |
|---|---|
| Colore | Black on White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Materiale | Vinyl |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17633215
|
Brady™
152246 |
12.7 mm |
38.55€ 35.68€ / pezzi 1 Risparmia 2.87€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
17643215
|
Brady™
152247 |
19 mm |
44.90€ 41.65€ / pezzi 1 Risparmia 3.25€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
Descrizione
M21 Series Repositionable Vinyl Labels for Brady™ M210 and M211 Portable Label Printers comes as a continuous tape, ready to be used for label printing.- Suitable for low temperatures, such as freezers
Specifica
| Tape Cartridge | |
| Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
| Trasferimento termico | |
| 6.4 m | |
| 0.13 mm | |
| Not Autoclavable | |
| Continuous | |
| -40°C to +82°C | |
| Component and Equipment Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Pipe and Valve Marking |
| Black on White | |
| Vinyl | |
| 21 ft. | |
| 0.005 in | |
| Repositionable | |
| Non-sterile | |
| -40°F to 180°F | |
| 2011/65/EU and 2015/863 | |
| 1 |