Learn More
Brady™ Vinyl Continuous Tape
Codice prodotto. 12890540 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
30.48 m
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
29 mm
57 mm
101 mm
101.6 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12890540 White 30.48 m 101.6 mm Pezzo
13274219 Blue 30 m 12.7 mm 1 BX
13284219 Blue 30 m 29 mm 1 BX
13204229 Blue 30 m 57 mm 1 BX
13294219 Green 30 m 12.7 mm 1 BX
13214229 Green 30 m 29 mm 1 BX
13264229 Green 30 m 57 mm 1 BX
15236076 Green 30 m 101 mm 1 BX
13224229 Orange 30 m 101 mm 1 BX
13244229 Red 30 m 12.7 mm 1 BX
13234229 Red 30 m 29 mm 1 BX
13254229 Red 30 m 57 mm 1 BX
15266076 Red 30 m 101 mm 1 BX
13274229 White 30 m 12.7 mm 1 BX
13284229 White 30 m 29 mm 1 BX
13294229 White 30 m 57 mm 1 BX
15226716 Yellow 30 m 101 mm 1 BX
13204239 Yellow 30 m 12.7 mm 1 BX
13214239 Yellow 30 m 29 mm 1 BX
13224239 Yellow 30 m 57 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12890540 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 120939
In stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
B-7569 Vinyl Continuous Tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Spécification
Certificazione/Conformità BS5609:1986 Section 2 and section 3
Descrizione GlobalMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Continuous
Materiale Vinyl
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Floor marking, Hazard communication Identification, Pipe and valve marking, Safety Identification, Warehouse marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) GlobalMark Printer
Include 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +167°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +75°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 30.48 m x 101.6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.6 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 4 in.
Alternate Part Number GM Tape B-7569 White 100mm x 30m
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.