Learn More
Brady™ Per creare un percorso visivo che aiuti a individuare rapidamente un’uscita in caso di interruzione di corrente in situazione di emergenza
Codice prodotto. 11776805 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Photoluminescent
Dimensione della confezione:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11776805 Photoluminescent 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11776805 Fornitore Brady™ N. del fornitore 224077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    34.22€ / 1 confezioni
    Risparmia 3.68€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Use Vinyl Glow-in-the-dark Anti-skid Floor Marking Dots to create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations.
  • Create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations.
Specifica
Descrizione Glow-in-the-dark anti-skid floor marking dots
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.97 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Create a Visual Pathway
Quantità confezione 10 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Colore Photoluminescent
Materiale Aluminum