Learn More
Brady™ Da usare con il piede sinistro per creare un percorso visivo che aiuti a individuare rapidamente un’uscita in caso di interruzione di corrente in situazione di emergenza. Effetto antiscivolo
Codice prodotto. 11721965 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Photoluminescent
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11721965 Photoluminescent Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11721965 Fornitore Brady™ N. del fornitore 224074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.55€
    11.32€ / pezzi 1
    Risparmia 1.23€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Use the Vinyl Glow-in-the-dark Anti-skid Left Footprint together with the right foot to create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations. Anti-slip effect.
  • Anti-slip effect.
Specifica
Alternate Part Number GLOW IN THE DARK ANTI SKID FOOT. LEFT
Descrizione Glow-in-the-dark anti-skid footprint - Left foot
Da utilizzare con (applicazione) Use Together With the Right Foot to Create a Visual Pathway
Altezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore 0.6 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Colore Photoluminescent
Materiale Aluminum