Learn More
Brady™ Da usare con il piede destro per creare un percorso visivo che aiuti a individuare rapidamente un’uscita in caso di interruzione di corrente in situazione di emergenza. Effetto antiscivolo
Codice prodotto. 11711965
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Photoluminescent
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11711965 Photoluminescent Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11711965 Fornitore Brady™ N. del fornitore 224073
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this Vinyl Glow-in-the-dark Anti-skid Right Footprint together with the left foot to create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations. Anti-slip effect.
  • Anti-slip effect.
Specifica
Alternate Part Number GLOW IN THE DARK ANTI SKID FOOT. RIGHT
Descrizione Glow-in-the-dark anti-skid footprint - Right foot
Da utilizzare con (applicazione) Use Together With the Right Foot to Create a Visual Pathway
Altezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore 0.6 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Colore Photoluminescent
Materiale Aluminum
Tipo Anti-skid Tape