Learn More
Brady™ Vinyl Glow-in-the-dark Left Footprint
Descrizione
- Use together with the right foot to create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations.
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | B324 VINYL FOOTPRINT-LEFT 12 in. GLOW 1 PC |
| Certificazione/Conformità | ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67510 (Parts 1 - 4) Meets OSHA 1910.37 |
| Descrizione | Glow-in-the-dark footprint - Left foot |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use Together With the right Foot to Create a Visual Pathway |
| Altezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 304.8 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +176°F |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +80°C |
| Spessore | 0.2 mm |
| Vedi altri risultati |