Learn More
Brady™ Vinyl Marking Tape
Codice prodotto. 11721635 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11721635 Green 1 ROLL
11711635 Red 1 ROLL
11731635 White 1 ROLL
11701635 Yellow 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11721635 Fornitore Brady™ N. del fornitore 058252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.15€
    39.88€ / 1 rotoli
    Risparmia 4.27€
    9% Sconto
In stock
Il nastro per la marcatura di corridoi Aisle Marking è un modo facile e veloce per identificare corridoi e passaggi del proprio ambiente di lavoro
  • Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Specifica
Alternate Part Number AMT-3-GREEN
Descrizione Aisle Marking Tape - Green
Dimensioni (L x P) 32.92 m x 76.20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Mark aisles and passageways
Lunghezza (sistema imperiale) 108 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 32.92 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore 0.034 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Tipo di adesivo Permanent Rubber-based
Colore Green
Materiale Vinyl