Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Safety Signs
Codice prodotto. 11898030 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
2: Mandatory
3: Warning
4: Emergency
Prohibition
Dimensione della confezione:
96 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Dimensione della confezione
11898030 4: Emergency 96 PCS
11878030 2: Mandatory 96 PCS
11868030 Prohibition 96 PCS
11888030 3: Warning 96 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11898030 Fornitore Brady™ N. del fornitore 286916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.90€
    8.91€ / pezzi 96
    Risparmia 0.99€
    10% Sconto
In stock
Specifica
Certificazione/Conformità BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number MINI-4
Finitura Gloss
Materiale Vinyl
Quantità 96/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Spessore 0.061 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 60°C
Lingue Global
Testo visualizzato 4: Emergency
Product Type Mini Pictogram Safety Sign
Colore White on Green