Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Alternate Part Number | MINI PIC1808-10X10-GHS05/96 |
| Materiale | Vinyl |
| Quantità | 96/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -18°C to 60°C |
| Forma | A rombo |
| Vedi altri risultati |