Learn More
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Stripes
Marca:  Brady™ 090019
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20410kg
Codice prodotto. 11731665
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
1 Roll
Rubber-based Pressure Sensitive Adhesive
Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
50.8 mm
-40°C to +80°C
0.037 mm
Green, White
Stripes
Vinyl
16.45 m