Learn More
Brady™ Per mostrare in modo rapido e facile il flusso di lavoro più efficiente, grazie a queste resistenti impronte antisdrucciolo con adesivo rimovibile
Codice prodotto. 11736805
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Yellow
Dimensione della confezione:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11736805 Yellow 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11736805 Fornitore Brady™ N. del fornitore 031550
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quickly and easily demonstrate the most efficient workflow procedure using these durable, skid-resistant footprints with removable adhesive.
  • Quickly and easily demonstrate the most efficient workflow procedure using these durable, skid-resistant footprints with removable adhesive.
Specifica
Descrizione Removable Footprints - Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Quickly and Easily Demonstrate the Most Efficient Workflow Procedure
Altezza (sistema imperiale) 11.875 in.
Altezza (sistema metrico) 301.63 mm
Quantità confezione 10 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +199°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +93°C
Spessore 0.125 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 95.25 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Yellow
Materiale Vinyl
Tipo Floor Marking Tape